About this item
Il kit Mag-Bind® Bacterial DNA consente di isolare in modo rapido e affidabile DNA genomico (gDNA) di alta qualità da varie specie di batteri. È possibile processare ogni volta colture batteriche gram positive o gram negative di massimo 0,5 ml. La caratteristica chiave del sistema sono le particelle Mag-Bind®, che legano in modo efficace e reversibile il DNA o l'RNA in determinate condizioni, consentendo la rimozione di proteine e altri agenti contaminanti.
Dopo la raccolta delle cellule batteriche dalla coltura o il prelievo da una piastra di agar, la membrana della cellula batterica viene rimossa mediante digestione lisosomiale, seguita da digestione con proteinasi K. Dopo la lisi, le condizioni del legame vengono adattate e il campione viene miscelato con le particelle Mag-Bind® per legare il DNA. Dopo tre rapidi lavaggi, agenti contaminanti quali sali in tracce e proteine sono completamente rimossi, quindi il DNA viene eluito in acqua o in un tampone a bassa forza ionica. Il DNA purificato può essere utilizzato direttamente in applicazioni downstream senza ulteriori operazioni di purificazione.
Specifications
- Method / Format:Magnetic beads
- Prep size:Mini
- Refine target molecule:Bacterial DNA
- Sample type:SwabsBacteriaBiofluids (serum, plasma, saliva)
- Target molecule:DNA
- Dimensione del campione:Up to 0,5 ml
- Descrizione:Mag-Bind® Bacterial DNA 96 Kit