Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Raccordi e connettori
Tubing connectors, L- shaped
Tubing connectors, L- shaped
SEMA0545
:
SEMADENI
Tubing connectors, L- shaped
SEMA0545
:
SEMADENI
Ø foro:
2,5 mm
Ø int.tubo:
4 - 5 mm
Conf:
1
Made of PP.
Very good chemical resistance
Very good temperature resistance