Orders LinkContactUsLinkComponent
Boxes, with Hinged Lid
Nome del fornitore:   SEMADENI
Boxes, with Hinged Lid
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Boxes, with Hinged Lid
Boxes, with Hinged Lid
3 varianti
Product Details & Documents
The practical hinged flip-top box container is made from dimensionally stable Polypropylene. The standard colour is grey and the range includes a total of five different sizes. With lid and container made from a single block, snap-on cap and integral hinge, you can package your small item safely and securely.
  • Heavyweight boxes
  • Rigid and robust
  • Stackable
  • PP, grey
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • without label holder
    185×140×80 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.80
    SFr. 10.80
    1 * 1 ST
       SFr. 10.80
  • with label holder on lid
    136×87×35 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11.80
    SFr. 11.80
    1 * 1 ST
       SFr. 11.80
  • without label holder
    228×130×60 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11.00
    SFr. 11.00
    1 * 1 ST
       SFr. 11.00