Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels, with short stem, PP
Funnels, with short stem, PP
Nome del fornitore:   SEMADENI
Funnels, with short stem, PP
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Funnels, with short stem, PP
Funnels, with short stem, PP
2 varianti
Product Details & Documents
Funnels, made of PP, translucent, with slim stem.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Autoclavable
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza asta
    Ø esterno stelo
    Ø esterno imbuto
    Disponibilità
    Price
  • 80 mm
    11 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 7.50 SFr.
    7.50 SFr.
    1 * 1 ST
       7.50 SFr.
  • 110 mm
    14 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 14.00 SFr.
    14.00 SFr.
    1 * 1 ST
       14.00 SFr.