Orders LinkContactUsLinkComponent
Funnels with short stem
Funnels with short stem
Nome del fornitore:   SEMADENI
Funnels with short stem
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Funnels with short stem
Funnels with short stem
10 varianti
Product Details & Documents
Funnels, made of HDPE, with smooth internal walls. Robust and strong. Multipurpose funnel for a wide variety of uses. Suspension eye for easy storage.
  • Easy to clean
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Lunghezza asta
    Ø esterno stelo
    Ø esterno imbuto
    Disponibilità
    Price
  • 80 mm
    20 mm
    210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.20
    SFr. 10.20
    1 * 1 ST
       SFr. 10.20
  • 95 mm
    25 mm
    250 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 19.50
    SFr. 19.50
    1 * 1 ST
       SFr. 19.50
  • 70 mm
    13 mm
    150 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 5.20
    SFr. 5.20
    1 * 1 ST
       SFr. 5.20
  • 70 mm
    18 mm
    180 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6.60
    SFr. 6.60
    1 * 1 ST
       SFr. 6.60
  • 38 mm
    11 mm
    100 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2.40
    SFr. 2.40
    1 * 1 ST
       SFr. 2.40
  • 55 mm
    14 mm
    120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.70
    SFr. 3.70
    1 * 1 ST
       SFr. 3.70
  • 140 mm
    34 mm
    450 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.50
    SFr. 47.50
    1 * 1 ST
       SFr. 47.50
  • 107 mm
    30 mm
    300 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 19.50
    SFr. 19.50
    1 * 1 ST
       SFr. 19.50
  • 130 mm
    35 mm
    345 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 25.10
    SFr. 25.10
    1 * 1 ST
       SFr. 25.10
  • 150 mm
    40 mm
    400 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 33.20
    SFr. 33.20
    1 * 1 ST
       SFr. 33.20