Orders LinkContactUsLinkComponent
Labelling tapes
Nome del fornitore:   SEMADENI
Labelling tapes
Nome del fornitore:  SEMADENI
Certificates
Labelling tapes
6 varianti
Product Details & Documents
Labeling tape for glass, plastic, porcelain or metal.
  • Tear resistant
  • Can be easily written on
  • Adhesive strength at low temperature
Length: 66,0 m
Different colours available.
 : Do not autoclave.
Product Family Options
Width 19 mm
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Larghezza
    Disponibilità
    Price
  • SEMA0352
    Labelling tapes
    Labelling tapes
    bianco
    19,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 8.80
    SFr. 8.80
    1 * 1 ROU
       SFr. 8.80
  • SEMA4335
    Labelling tapes
    Labelling tapes
    giallo
    19,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11.70
    SFr. 11.70
    1 * 1 ST
       SFr. 11.70
Width 25 mm
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Larghezza
    Disponibilità
    Price
  • SEMA0162
    Labelling tapes
    Labelling tapes
    giallo
    25,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 16.50
    SFr. 16.50
    1 * 1 ST
       SFr. 16.50
  • SEMA0353
    Labelling tapes
    Labelling tapes
    bianco
    25,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ROU
    1 * 1 ROU - SFr. 11.40
    SFr. 11.40
    1 * 1 ROU
       SFr. 11.40
  • SEMA4339
    Labelling tapes
    Labelling tapes
    blu
    25,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.50
    SFr. 10.50
    1 * 1 ST
       SFr. 10.50
  • SEMA4340
    Labelling tapes
    Labelling tapes
    verde
    25,0 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.80
    SFr. 12.80
    1 * 1 ST
       SFr. 12.80