ContactUsLinkComponent
VWR® Q Path®, Cassettiera
VWR® Q Path®, Cassettiera
Catalog # 631-1050
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR® Q Path®, Cassettiera
Catalog # 631-1050
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Descrizione:
    Organiser per otto cassetti in metallo, 480×480×220 mm
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
Organizer per conservazione con 2×4 cassetti in metallo per cassette per inclusione.
  • Per 2600 cassette
  • Peso: 18 kg