VWR® Q Path®, Cassettiera portaoggetti
Codice catalogo 631-1072
Nome del fornitore: VWR Collection
Specifiche
- Descrizione:Organiser per due cassetti in metallo
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Struttura per due cassetti in metallo
- Per 2×700 cassette
- Peso: 16 kg