Orders LinkContactUsLinkComponent
Buckets, Round
Buckets, Round
Nome del fornitore:   VITLAB
Buckets, Round
Nome del fornitore:  VITLAB
Certificates
Buckets, Round
2 varianti
Product Details & Documents
PP, transparent.
  • Graduated
  • Very good thermal resistance
  • Very good chemical resistance
Universal multipurpose bucket with spout, reinforced rim and handle.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Divisione
    Colore
    Capacità
    Ø
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 1000 ml
    trasparente
    12 L
    310 mm
    330 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 57.70
    SFr. 57.70
    1 * 1 ST
       SFr. 57.70
  • 1000 ml
    trasparente
    15 L
    310 mm
    370 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 63.60
    SFr. 63.60
    1 * 1 ST
       SFr. 63.60