Microcarrier spinner flasks
Marketsource
Nome del fornitore: BELLCO GLASS
Informazioni su questo articolo
Spinner flasks promotes the optimal growth of suspension and microcarrier culture.
- Impeller height adjusts through compression fitting
- Indented bottom (up to 1 L) prevents accumulation of microcarrier beads under impeller
9 varianti
Product Details & Documents
Spinner flasks promotes the optimal growth of suspension and microcarrier culture.
- Impeller height adjusts through compression fitting
- Indented bottom (up to 1 L) prevents accumulation of microcarrier beads under impeller
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàColloNo. di bracci lateraliØ×ADisponibilitàPrice
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- Specifiche:MarketsourceMarketsource
- 15000 mlCentre neck 100 mm, side arm 45 mm2294×460 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’019.60Specifiche:MarketsourceMarketsource
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàNo. di bracci lateraliDisponibilitàPrice
- Spinner Flask with caps (45 mm) for side armsSpinner Flask with caps (45 mm) for side armsBELC1965-130003000 ml2Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 329.61
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàNo. di bracci lateraliDisponibilitàPrice
- Spinner Flask with caps (45 mm) for side armsSpinner Flask with caps (45 mm) for side armsBELC1965-20500500 ml2Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 144.22
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Impeller assembly, for 100, 250 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugImpeller assembly, for 100, 250 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugBELC1965-30100Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 52.89
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Impeller assembly, for 500 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugImpeller assembly, for 500 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugBELC1965-30500Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 67.04
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Impeller assembly, for 1000, 3000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugImpeller assembly, for 1000, 3000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugBELC1965-31000Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 115.62
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Impeller assembly, for 6000, 8000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugImpeller assembly, for 6000, 8000 ml flasks, consists of impeller magnet, magnet holder, paddle and silicone plugBELC1965-38000Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 200.81
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Glass shaft, for 500 ml flasks
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Glass shaft, for 1000 ml flasks
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàNo. di bracci lateraliDisponibilitàPrice
- Spinner Flask with caps (32 mm) for side armsSpinner Flask with caps (32 mm) for side armsBELC1965-10100100 ml2Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 123.92
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàNo. di bracci lateraliDisponibilitàPrice
- Spinner Flask with caps (32 mm) for side armsSpinner Flask with caps (32 mm) for side armsBELC1965-10250250 ml2Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàNo. di bracci lateraliDisponibilitàPrice
- Spinner Flask with caps (45 mm) for side armsSpinner Flask with caps (45 mm) for side armsBELC1965-10500500 ml2Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 144.22
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoCapacitàNo. di bracci lateraliDisponibilitàPrice
- Spinner Flask with caps (45 mm) for side armsSpinner Flask with caps (45 mm) for side armsBELC1965-110001000 ml2Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Glass shaft, for 3000 ml flasks
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingCap assembly, for 100 - 500 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingBELC1965-90070Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 83.66
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingCap assembly, for 500 - 3000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingBELC1965-90100Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 84.54
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Cap assembly, for 6000 - 36000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingCap assembly, for 6000 - 36000 ml flasks, consists of screw cap, liner and compression fittingBELC1965-99100Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 84.54
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Screw cap with hole, PP, blue, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasksScrew cap with hole, PP, blue, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasksBELCA523-208Log in per disponibilità1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Silicone liner with hole, white, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasksSilicone liner with hole, white, 100 mm, for 500 - 3000 ml flasksBELCA523-209Log in per disponibilità1 * 1 ST