Colorimetro multiparametro, portatile, Spectroquant® Move 100
Catalog # 1.73632.0001
Supplier: Merck
Specifications
- Sorgente luminosa:LED
- Descrizione:Spectroquant® Move 100
- Modello:Move 100
- Lunghezze d'onda:430, 530, 560, 580, 610, 660 nm
- Peso:0,45 kg
- L×P×A:210×95×45 mm
- Conf:1
Specifications
About this item
Uno strumento portatile ideato per misurazioni immediate.
- Programmato per oltre 100 parametri, per coprire tutti i metodi importanti per analisi quotidiane
- IP68, tenuta anti-polvere e impermeabile
- Strumento accurato: ±1 nm, filtri con Δλ =5 (tipico)
- Tastierino a membrana resistente alle sostanze acide e ai solventi con feedback acustico
- Spegnimento automatico, 20 minuti dopo l'ultima operazione
- Opzioni in 8 lingue