Non return valves
Non return valve with FKM valve disc, HDPE, 6 - 9 mm ID, max. 2 bar
VITL78593
: VITLAB
These non return valves are made from HDPE.
- Descrizione:Non return valve with FKM valve disc
- Materiale:HDPE
- Seq:01
- Dimensione del tubo:6 - 9 mm ID
- Pressione:max. 2 bar
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..