ContactUsLinkComponent
VWR®, Agitatore con piattaforma basculante
undefined
VWR®, Agitatore con piattaforma basculante
  • Catalog No:
  • 444-0758
  • Modello:
  • Agitatore con piattaforma basculante
  • Movimento di agitazione:
  • Basculante
  • Intervallo di velocità:
  • 1 - 50 min⁻¹*
  • Inclinazione:
  • 0 - 15°
  • L×P×A:
  • 279×432×127 mm
  • L×P piattaforma:
  • 254×324 mm
  • Peso:
  • 6,5 kg
  • Carico massimo:
  • 4,5 kg**
Frequently Bought Together