Aerosol filter holders
Nome del fornitore: Merck
Informazioni su questo articolo
Vacuum-filter air or other gases from open atmospheres or from closed systems for particulate contamination analysis.
3 varianti
Product Details & Documents
Vacuum-filter air or other gases from open atmospheres or from closed systems for particulate contamination analysis.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- MILFXX5004740
- MILFXX5004710
- MILFXX5004700
- Superficie di filtrazione:
- 9,6 cm²
- 9,6 cm²
- 9,6 cm²
- Tipo:
- Aerosol
- Aerosol
- Aerosol
- Dimensioni:
- Length: 102 mm, Ø: 69 mm
- Length: 102 mm, Ø: 69 mm
- Length: 178 mm, Ø: 69 mm
- Raccordo di ingresso/uscita connessioni:
- Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
- Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
- Hose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Materialeper ØØ estDisponibilitàPrice
- MILFXX5004740Clean room filter holderClean room filter holderAcciaio inossidabile47 mm69 mmLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 1’260.00Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.MILFXX5004740Superficie di filtrazione9,6 cm²TipoAerosolDimensioniLength: 102 mm, Ø: 69 mmRaccordo di ingresso/uscita connessioniHose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices - MILFXX5004710Open filter holderSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.MILFXX5004710Superficie di filtrazione9,6 cm²TipoAerosolDimensioniLength: 102 mm, Ø: 69 mmRaccordo di ingresso/uscita connessioniHose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices - MILFXX5004700Standard filter holderSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.MILFXX5004700Superficie di filtrazione9,6 cm²TipoAerosolDimensioniLength: 178 mm, Ø: 69 mmRaccordo di ingresso/uscita connessioniHose connector (11 mm O.D.), threaded for flow-limiting orifices
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Aerosol adapter, Luer-Slip™ to ¹/₄ - ³/₈" internal diameter hose, stainless steelAerosol adapter, Luer-Slip™ to ¹/₄ - ³/₈" internal diameter hose, stainless steelMILFXX6200004Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 201.00
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Flow-limiting orifice, 2 L/min, stainless steel, non sterileFlow-limiting orifice, 2 L/min, stainless steel, non sterileMILFXX5000020Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 139.00