Mailing container with screw cap
Mailing containers, trasparente, PP/PE
Codice catalogo 630-2769
Nome del fornitore: MARIENFELD
Vai a
Product Details & Documents
Clear polypropylene container with polyethylene cap for use in pathology (20 ml).
Ø×H: 31×48 mm
Specifiche
- Colore:trasparente
- Descrizione:Mailing containers
- Materiale:PP/PE