Eppendorf® Pipettatore elettronico Easypet® 3
Catalog # 613-2795
Supplier: EPPENDORF
Specifications
- Descrizione:Easypet® 3
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Conf:1
Specifications
About this item
Pipettatore per pipette in vetro e plastica da 0,1 a 100 ml.
- La tecnologia delle valvole consente un controllo più sensibile del menisco per una maggiore precisione
- LED brillanti retroilluminati segnalano visivamente la durata residua della batteria
- Design migliorato, leggero ed ergonomico, per lavorare senza sforzi
- Cono di aspirazione a sgancio rapido per una facile sostituzione delle membrane filtranti
- Il sistema di equalizzazione della pressione impedisce ai vapori aspirati di penetrare nel dispositivo e causare corrosione
- Cono di inserimento e adattatore autoclavabili
Questo sistema consente un controllo completo della velocità di pipettaggio semplicemente con le punte delle dita. Questa esclusiva e precisa regolazione della velocità fornisce la possibilità di dispensare il liquido evitando spruzzi poichè viene mantenuto il menisco nelle pipette.
Electronic pipette controller with air cushion system with autoclavable pipette adapter and aspirating cone.
Ordering information: con alimentatore, dispositivo per montaggio a parete, supporto per ripiano e due filtri a membrana da 0,45 µm (non sterili).