VWR® Q Path® MicroStar V, Cassettes
Nome del fornitore: VWR Collection
Certificati
Informazioni su questo articolo
In resina acetalica. Adatta per la conservazione e l'identificazione di campioni di tessuti in procedure di processazione, inclusione e sezionamento. Resistente a tutti i solventi istologici di impiego comune. Cassette con coperchio monouso saldato, fornite in dispenser da 500 cassette. Confezione con 3 scatole da 500 pz.
- Cassetta di facile utilizzo con apertura stretta
- Area di scrittura sul davanti e su entrambi i lati
- Cassette con sporgenze, per un'apertura più semplice al termine dell'impregnazione
Informazioni correlate
Frequently Bought Together