Orders LinkContactUsLinkComponent
Inspection date labels
Inspection date labels
Nome del fornitore:   Brady
Inspection date labels
Nome del fornitore:  Brady
Certificates
Inspection date labels
Inspection date labels
7 varianti
Product Details & Documents
These inspection date labels are made of vinyl cloth. They can be used wherever a frequent and regular inspection of machinery and equipment is required. Simply mark the label with a hole punch and apply wherever you need it.
  • Show evidence of unauthorised removal
Use the yearly colour system to easily identify when your equipment was last inspected.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Materiale
    Legend
    Colore
    Dimensioni
    Disponibilità
    Price
  • BRDY834106
    Inspection date labels
    Inspection date labels
    Vinile
    2024
    marrone
    15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 600 ST
    1 * 600 ST - SFr. 195.00
    SFr. 195.00
    1 * 600 ST
       SFr. 195.00
  • BRDY834109
    Inspection date labels
    Inspection date labels
    Vinile
    2025
    arancione
    15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 600 ST
    1 * 600 ST - SFr. 195.00
    SFr. 195.00
    1 * 600 ST
       SFr. 195.00
  • BRDY834112
    Inspection date labels
    Inspection date labels
    Vinile
    2026
    grigio
    15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 600 ST
    1 * 600 ST - SFr. 195.00
    SFr. 195.00
    1 * 600 ST
       SFr. 195.00
  • BRDY834115
    Inspection date labels
    Inspection date labels
    Vinile
    2027
    giallo
    15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 600 ST
    1 * 600 ST - SFr. 195.00
    SFr. 195.00
    1 * 600 ST
       SFr. 195.00
  • BRDY834118
    Inspection date labels
    Inspection date labels
    Vinile
    2028
    verde
    15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 600 ST
    1 * 600 ST - SFr. 195.00
    SFr. 195.00
    1 * 600 ST
       SFr. 195.00
  • BRDY834121
    Inspection date labels
    Inspection date labels
    Vinile
    2029
    blu
    15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 600 ST
    1 * 600 ST - SFr. 195.00
    SFr. 195.00
    1 * 600 ST
       SFr. 195.00
  • BRDY834124
    Inspection date labels
    Inspection date labels
    Vinile
    2030
    porpora
    15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 600 ST
    1 * 600 ST - SFr. 195.00
    SFr. 195.00
    1 * 600 ST
       SFr. 195.00
  • BRDY256304
    Inspection date labels
    Inspection date labels
    Vinile
    Goedgekeurd tot
    nero su bianco
    Ø 25 mm
    Discontinued
  • BRDY256310
    Inspection date labels
    Inspection date labels
    Vinile
    Volgende onderhoudsbeurt
    nero su bianco
    Ø 25 mm
    Discontinued