Waste bin, B2, Tork®
bianco, 20 L, 216×326×377 mm
Codice catalogo 115-1621
Nome del fornitore: Essity
Vai a
Product Details & Documents
Plastic.
- Practical
- Easy to use
Wall-mounted small model.
Specifiche
- Capacità:20 L
- Colore:bianco
- L×P×A:216×326×377 mm