Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal mats
Universal mats
Nome del fornitore:   asecos
Universal mats
Nome del fornitore:  asecos
Certificates
Universal mats
2 varianti
Product Details & Documents
Universal mats for safe absorption of oil, water, cooling liquids and non-aggressive chemicals.
  • Capacity up to 16 times of its own weight
  • High rib and rub resistance
  • Mats are pre-cut: only take sufficient material as required
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Confezione
    L×L
    Disponibilità
    Price
  • MSGA11326
    Universal mat, standard
    Universal mat, standard
    200 mats/pack
    400×460 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 222.00
    SFr. 222.00
    1 * 1 ST
       SFr. 222.00
  • MSGA9951
    Universalmatta, kraftig
    Universalmatta, kraftig
    100 mattor/paket
    400×460 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 222.00
    SFr. 222.00
    1 * 1 ST
       SFr. 222.00