Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Timer digitale, monocanale
VWR®, Timer digitale, monocanale
Digital timer, single channel, bianco, ±0,01% (1 s), 65×15×67 mm
Codice catalogo 609-0185
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, Timer digitale, monocanale
Codice catalogo 609-0185
Nome del fornitore:  VWR Collection
VWR®, Timer digitale, monocanale
VWR®, Timer digitale, monocanale
Digital timer, single channel, bianco, ±0,01% (1 s), 65×15×67 mm
Price
SFr. 75.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST Each
Product Details & Documents
Conto alla rovescia da 99 minuti, 59 secondi.
  • Allarme acustico ad alto volume per ambienti rumorosi
  • Funzione di memoria
  • Unità portatile di piccole dimensioni
  • Funzione di spegnimento automatico
Informazioni per l'ordine: con magnete, supporto, clip e certificato di calibrazione.
Specifiche
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Digital timer, single channel
  • L×P×A:
    65×15×67 mm
  • Accuratezza:
    ±0,01% (1 s)
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..