Tampone di trasferimento concentrato, CAPS 10X
K872-500ML
:
- Tipo di conf.:Flacone in plastica
- Conf:500 mL
- Descrizione:Tampone di trasferimento CAPS, concentrato liquido (10X)
Per il trasferimento di proteine su membrane per sequenziamento o blotting.