ContactUsLinkComponent
Centrifugal filter units, Amicon® Ultra-15
Centrifugal filter units, Amicon® Ultra-15
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Centrifugal filter units, Amicon® Ultra-15
Supplier:  Merck
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • MILFUFC900308
  • MILFUFC900324
  • 516-0559
  • 516-0555
  • 516-0627
  • 516-0556
  • 516-0628
  • MILFUFC901096
  • 516-0560
  • 516-0557
  • MILFUFC910096
  • MILFUFC903024
  • MILFUFC905096
  • MILFUFC903096
  • MILFUFC900396
  • Superficie di filtrazione:
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • 7,6 cm²
  • RCF massima:
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • 5000 ×g
  • Ø×H:
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • 29,7×122 mm
  • Volume del campione:
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
  • 15000 µl
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together