ContactUsLinkComponent
Membrane filters
Membrane filters
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Membrane filters
Supplier:  Merck
Specifications
  • Catalog No:
  • MILFPVC503700
  • MILFPVC502500
  • MILFPVC504700
  • Tipo:
  • PVC5
  • PVC5
  • PVC5
  • Diametro dei pori:
  • 5 µm
  • 5 µm
  • 5 µm
  • Portata d'aria:
  • 2 l/min/cm2
  • 2 l/min/cm2
  • 2 l/min/cm2