Orders LinkContactUsLinkComponent
Multimodal chromatography media, Capto™ Core 700
Multimodal chromatography media, Capto™ Core 700
Nome del fornitore:   Cytiva
Multimodal chromatography media, Capto™ Core 700
Nome del fornitore:  Cytiva
Certificates
Multimodal chromatography media, Capto™ Core 700
Multimodal chromatography media, Capto™ Core 700
2 varianti
Product Details & Documents
Capto™ Core 700 is designed for intermediate purification and polishing of viruses and other large biomolecules (molecular weight >700000).
  • Novel core bead technology allows efficient capture of contaminants while target molecules are collected in the flowthrough
  • Significantly improved productivity and higher flow rates compared with gel filtration methods
  • Straightforward optimisation due to flowthrough chromatography and robust performance
  • Convenient small-scale purification, process development, and scale-up using prepacked HiTrap and HiScreen columns
The novel core bead technology and multimodal, octylamine ligand give dual functionality, size exclusion, and binding chromatography in one chromatography medium (resin). Available in various pack sizes for packing columns and in convenient, prepacked formats.
Specifications for Product Family
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • 17-5481-01
  • 17-5481-02
  • Ligando:
  • Octylamine
  • Octylamine
  • Matrice:
  • Highly cross-linked agarose
  • Highly cross-linked agarose
  • Portata:
  • <500 cm/h
  • <500 cm/h
  • Range di pH:
  • 3 - 13
  • 3 - 13
  • Capacità ionica totale:
  • 40 - 85 µmol/ml (Cl-)
  • 40 - 85 µmol/ml (Cl-)
  • Capacità legante:
  • ~ 13 mg ovalbumin
  • ~ 13 mg ovalbumin
  • Temperatura di conservazione:
  • 4 - 30 °C
  • 4 - 30 °C
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Dimensioni particelle
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 17-5481-01
    Capto™ Core 700
    Capto™ Core 700
    Liquid
    90 µm
    25 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    17-5481-01
    Ligando
    Octylamine
    Matrice
    Highly cross-linked agarose
    Portata
    <500 cm/h
    Range di pH
    3 - 13
    Capacità ionica totale
    40 - 85 µmol/ml (Cl-)
    Capacità legante
    ~ 13 mg ovalbumin
    Temperatura di conservazione
    4 - 30 °C
  • 17-5481-02
    Capto™ Core 700
    Capto™ Core 700
    Liquid
    90 µm
    100 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    17-5481-02
    Ligando
    Octylamine
    Matrice
    Highly cross-linked agarose
    Portata
    <500 cm/h
    Range di pH
    3 - 13
    Capacità ionica totale
    40 - 85 µmol/ml (Cl-)
    Capacità legante
    ~ 13 mg ovalbumin
    Temperatura di conservazione
    4 - 30 °C