Sovramaniche di protezione, resistenti ai tagli, VersaTouch® 72-290
Codice catalogo 112-2937
Nome del fornitore: Ansell
Specifiche
- Vestibilità del capo:Regular
- Applicazioni per abiti:Food,Mechanical protection
- Genere:Unisex
- Risk area:Cuts
- Colore:blu
- Lunghezza:500 mm
- Tessuto:PP, glass fibres and Dyneema®
- Sleeve or leg length:Long
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Queste maniche sono realizzate in una combinazione di PP, fibre di vetro e Dyneema®.
- Lavabili a 90 °C
- Adatte al contatto con tutti i prodotti alimentari
- Elevata resistenza all'abrasione, maggiore isolamento termico
- Taglia unica
Sono ideali per applicazioni di lavorazione degli alimenti, quali disossamento, trinciatura, preparazione in-store di ortaggi, trattamento e sfilettatura del pesce.
Colour: Blue
EN 388 (354X), Cat. II
Compliant with EU food legislation
Certifications: EN 388 (354X), Cat. II
Approvati per il contatto con alimenti
Approvati per il contatto con alimenti