Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
VWR®, Timer digitale, un canale
VWR®, Timer digitale, un canale
Catalog # 609-0190
Supplier:  VWR Collection
undefined
VWR®, Timer digitale, un canale
Catalog # 609-0190
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Colore:
    bianco
  • Descrizione:
    Timer digitale, monocanale
  • Taglia:
    64×64 mm
  • L×P×A:
    64×15,2×64 mm
  • Accuratezza:
    ±5 s/day
  • Conf:
    1
Specifications
About this item
This single-channel timer is switchable between 19 hours, 59 minutes and 99 minutes, 59 seconds, and has a 3-key operation for ease of use.
  • Display LCD
  • Conto alla rovescia da 19 ore, 99 minuti, 59 secondi
  • Allarme acustico: visualizzazione del tempo trascorso dopo il conto alla rovescia
Certifications: Certificate of calibration and individual serial number, these electronic timers are tested and calibrated in an exclusive triple-accredited/-registered ISO/IEC 17025:2005, A2LA accredited laboratory (Cert #2448.01), against equipment whose calibration is traceable to NIST.
Delivery: fornito con supporto pieghevole, clip da tasca, supporto magnetico e certificato di calibrazione. Con dichiarazione di tracciabilità attestante l'accuratezza a standard NIST.