Agitatori magnetici, MMS-3000
Catalog # 442-1117
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Specifications
- Descrizione:Agitatore magnetico Mini, MMS-3000, spina EU
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Modello:MMS-3000
- Intervallo di velocità:0 - 3000 min⁻¹
- L×P×A:185×230×75 mm
- Capacità di agitazione max. H₂O:20 L
- Dimensioni della piastra:Ø 160 mm
- Materiale della piastra:Acciaio inox
- Peso:1,5 kg
- Conf:1
Specifications
About this item
Mini agitatore magnetico con piastra in acciaio inossidabile. L'agitatore è ideale per la misurazione di pH, l'estrazione e la dialisi con piccole quantità di sostanze.
- Il funzionamento silenzioso e il formato di piccole dimensioni rende l'unità adatta al laboratorio
- Quadrante graduato per l'impostazione della velocità di agitazione
- Per l'agitazione dei campioni con viscosità fino a 1170 mPa
Delivery: fornito con ancoretta magnetica cilindrica e supporto rimovibile che consente di inserire i sensori nel campione.