ContactUsLinkComponent
Desalting columns, HiPrep™
Desalting columns, HiPrep™
Nome del fornitore:  Cytiva
Certificati
undefined
Desalting columns, HiPrep™
Nome del fornitore:  Cytiva
Certificati
Specifiche
  • Catalog No:
  • 17-5087-01
  • 17-5087-02
  • Pressione max.:
  • 1,5 bar
  • 1,5 bar
  • Range di pH:
  • 2 - 13
  • 2 - 13
  • Stoccaggio:
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol
  • 4 to 30 °C, 20% Ethanol