Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tube racks
Test tube racks
19 mm, 48 (4×12), 228×98×90 mm
Codice catalogo SEMA0074
Nome del fornitore:   SEMADENI
Test tube racks
Codice catalogo SEMA0074
Nome del fornitore:  SEMADENI
Test tube racks
Test tube racks
19 mm, 48 (4×12), 228×98×90 mm
Price
SFr. 47.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Test tube racks, made of wire, with white epoxy polyester coating.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Easy to clean
Specifiche
  • Ø foro:
    19 mm
  • N. di fori:
    48 (4×12)
  • Seq:
    02
  • L×P×A:
    228×98×90 mm