ContactUsLinkComponent
Ion exchange chromatography media, CM Sepharose™ Fast Flow
Ion exchange chromatography media, CM Sepharose™ Fast Flow
Nome del fornitore:  Cytiva
Certificati
undefined
Ion exchange chromatography media, CM Sepharose™ Fast Flow
Nome del fornitore:  Cytiva
Specifiche
  • Range di pH:
    4 - 13
  • Matrice:
    Cross-linked agarose, 6%, spherical
  • Ligando:
    Carboxymethyl
  • Temperatura di conservazione:
    4 - 30 °C
  • Capacità ionica totale:
    0,09 - 0,13 mmol H+/ml