Dropping bottle, LDPE
20 ml, 56 mm, 31 mm, GL 14
Codice catalogo SEMA0021
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Dropping bottle with a long tip and cap holder at the tape.
Specifiche
- Ø est:31 mm
- Filettatura:GL 14
- Capacità:20 ml
- Altezza:56 mm