Bottles, wide neck, LDPE, rectangular, with screw cap
5000 ml, 63 mm, 180×140×290 mm
Codice catalogo SEMA0065
Nome del fornitore: SEMADENI
Bottles, wide neck, LDPE, rectangular, with screw cap
Codice catalogo SEMA0065
Nome del fornitore: SEMADENI
Vai a
Product Details & Documents
LDPE, translucent.
- Good chemical resistance
- Godd temperature resistance
Specifiche
- Capacità:5000 ml
- L×P×A:180×140×290 mm
- Ø interno collo:63 mm