ContactUsLinkComponent
Membrane filters, Durapore®
Membrane filters, Durapore®
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Membrane filters, Durapore®
Supplier:  Merck
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • MILFSLVP07550
  • MILFDVPP04700
  • MILFHVLP14250
  • 512-0261
  • MILFDVPP02500
  • MILFVVLP04700
  • MILFDVPP01300
  • MILFHVHP02500
  • 512-0263
  • MILFDVPP14250
  • MILFGVWP10050
  • MILFGVHP04700
  • MILFHVLP08050
  • MILFVVLP00010
  • MILFDVPP08250
  • MILFSVLP01300
  • MILFSVLP02500
  • 512-0254
  • MILFGVWP09050
  • MILFVVLP01300
  • MILFSVLP09050
  • 588-4110
  • MILFVVLP02500
  • MILFHVHP01300
  • MILFVVLP14250
  • MILFVVLP09050
  • MILFGVHP14250
  • MILFGVHP09050
  • MILFGVHP02500
  • MILFGVHP01300
  • MILFSVLP04700
  • MILFHVWG04700
  • MILFGVWP14250
  • MILFDVPP09050
  • MILFHVLP00010
  • MILFDVPP29325
  • 512-0262
  • MILFVVHP04700
  • MILFSVWG04700
  • MILFDVPP00010
  • MILFGVHP00010
  • MILFGVWP00010
  • MILFHVLP01300
  • MILFHVLP02500
  • MILFHVHP14250
  • MILFHVHP09050
  • MILFGVWP02500
  • Tipo:
  • SVLP
  • DVPP
  • HVLP
  • HVHP
  • DVPP
  • VVLP
  • DVPP
  • HVHP
  • HVLP
  • DVPP
  • GVWP
  • GVHP
  • HVLP
  • VVLP
  • DVPP
  • SVLP
  • SVLP
  • GVWP
  • GVWP
  • VVLP
  • SVLP
  • GVWP
  • VVLP
  • HVHP
  • VVLP
  • VVLP
  • GVHP
  • GVHP
  • GVHP
  • GVHP
  • SVLP
  • HVWG
  • GVWP
  • DVPP
  • HVLP
  • DVPP
  • HVLP
  • VVHP
  • SVWG
  • DVPP
  • GVHP
  • GVWP
  • HVLP
  • HVLP
  • HVHP
  • HVHP
  • GVWP
  • Diametro dei pori:
  • 5,00 µm
  • 0,65 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,65 µm
  • 0,10 µm
  • 0,65 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,65 µm
  • 0,22 µm
  • 0,22 µm
  • 0,45 µm
  • 0,10 µm
  • 0,65 µm
  • 5,00 µm
  • 5,00 µm
  • 0,22 µm
  • 0,22 µm
  • 0,10 µm
  • 5,00 µm
  • 0,22 µm
  • 0,10 µm
  • 0,45 µm
  • 0,10 µm
  • 0,10 µm
  • 0,22 µm
  • 0,22 µm
  • 0,22 µm
  • 0,22 µm
  • 5,00 µm
  • 0,45 µm
  • 0,22 µm
  • 0,65 µm
  • 0,45 µm
  • 0,65 µm
  • 0,45 µm
  • 0,10 µm
  • 5,00 µm
  • 0,65 µm
  • 0,22 µm
  • 0,22 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,45 µm
  • 0,22 µm
  • Spessore:
  • 160 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • 125 µm
  • Portata di flusso dell'acqua:
  • >15,4 ml/min/cm²
  • >6 ml/min/cm²
  • 29 ml/min/cm²
  • 35 ml/min/cm²
  • >6 ml/min/cm²
  • 2,5 ml/min/cm²
  • >6 ml/min/cm²
  • 35 ml/min/cm²
  • 29 ml/min/cm²
  • >6 ml/min/cm²
  • 6,7 ml/min/cm²
  • 15 ml/min/cm²
  • 2,6 ml/min/cm²
  • >0,33 ml/min/cm²
  • >6 ml/min/cm²
  • 288 ml/min/cm²
  • 288 ml/min/cm²
  • 6,7 ml/min/cm²
  • 6,7 ml/min/cm²
  • 2,5 ml/min/cm²
  • 288 ml/min/cm²
  • 6,7 ml/min/cm²
  • 2,5 ml/min/cm²
  • 35 ml/min/cm²
  • 2,5 ml/min/cm²
  • 2,5 ml/min/cm²
  • 15 ml/min/cm²
  • 15 ml/min/cm²
  • 15 ml/min/cm²
  • 15 ml/min/cm²
  • 288 ml/min/cm²
  • 2,6 ml/min/cm²
  • 6,7 ml/min/cm²
  • >6 ml/min/cm²
  • 29 ml/min/cm²
  • >6 ml/min/cm²
  • 29 ml/min/cm²
  • 0,33 ml/min/cm²
  • 288 ml/min/cm²
  • >6 ml/min/cm²
  • 15 ml/min/cm²
  • 6,7 ml/min/cm²
  • 29 ml/min/cm²
  • 29 ml/min/cm²
  • 35 ml/min/cm²
  • 35 ml/min/cm²
  • 6,7 ml/min/cm²
  • Portata d'aria:
  • 32 L/min/cm²
  • 9 l/min/cm²
  • 4 l/min/cm²
  • 20 l/min/cm²
  • 9 l/min/cm²
  • 0,15 l/min/cm²
  • 9 l/min/cm²
  • 20 l/min/cm²
  • 4 l/min/cm²
  • 9 l/min/cm²
  • 2 l/min/cm²
  • 16 l/min/cm²
  • 4 l/min/cm²
  • 0,15 l/min/cm²
  • 9 l/min/cm²
  • 32 l/min/cm²
  • 32 l/min/cm²
  • 2 l/min/cm²
  • 2 l/min/cm²
  • 0,15 l/min/cm²
  • 32 l/min/cm²
  • 2 l/min/cm²
  • 0,15 l/min/cm²
  • 20 l/min/cm²
  • 0,15 l/min/cm²
  • 0,15 l/min/cm²
  • 16 l/min/cm²
  • 16 l/min/cm²
  • 16 l/min/cm²
  • 16 l/min/cm²
  • 32 l/min/cm²
  • 4 l/min/cm²
  • 2 l/min/cm²
  • 9 l/min/cm²
  • 4 l/min/cm²
  • 9 l/min/cm²
  • 4 l/min/cm²
  • 3 l/min/cm²
  • 32 l/min/cm²
  • 9 l/min/cm²
  • 16 l/min/cm²
  • 2 l/min/cm²
  • 4 l/min/cm²
  • 4 l/min/cm²
  • 20 l/min/cm²
  • 20 l/min/cm²
  • 2 l/min/cm²
  • Temperatura massima:
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
  • 85 °C
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together