Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, with intermediate stopcock, class AS, Schellbach
Automatic burettes, with intermediate stopcock, class AS, Schellbach
Nome del fornitore:   SciLabware
Automatic burettes, with intermediate stopcock, class AS, Schellbach
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Automatic burettes, with intermediate stopcock, class AS, Schellbach
Automatic burettes, with intermediate stopcock, class AS, Schellbach
3 varianti
Product Details & Documents
Burettes made of chemically resistant Pyrex® borosilicate glass and feature a 29/32 Quickfit® cone.
  • With automatic zero facility
  • Blue enamel graduations with Schellbach stripe
  • PTFE stopcock
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon, facilitates accurate reading of the meniscus, also exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    0,02 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 367.00
    SFr. 367.00
    1 * 1 ST
       SFr. 367.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 381.00
    SFr. 381.00
    1 * 1 ST
       SFr. 381.00
  • 50 ml
    0,10 ml
    0,05 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 397.00
    SFr. 397.00
    1 * 1 ST
       SFr. 397.00