Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Nome del fornitore:   SciLabware
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
Automatic burettes, PTFE key, class AS, Schellbach
3 varianti
Product Details & Documents
Pyrex® borosilicate glass, class AS, with PTFE key stopcock of 1,5 mm bore.
  • Automatic zeroing
  • Schellbach stripe, with blue enamel graduations
Tube with vertical white stripe and central blue ribbon for accurate reading of the meniscus (where the blue ribbon splits into a wide and narrow band) and features a 29/32 Quickfit® cone.
Certifications: Complies with ISO 385 and DIN 12700
Informazioni per l'ordine: Burettes and reservoir bottles should be ordered separately.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    0,02 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 336.00
    SFr. 336.00
    1 * 1 ST
       SFr. 336.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 351.00
    SFr. 351.00
    1 * 1 ST
       SFr. 351.00
  • 50 ml
    0,10 ml
    0,05 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 367.00
    SFr. 367.00
    1 * 1 ST
       SFr. 367.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Blowing ball, rubber, for automatic burettes, Pellet pattern
    Blowing ball, rubber, for automatic burettes, Pellet pattern
    BIBB3297/14AS
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 41.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Reservoir bottle, glass, clear, 2000 ml, with 29/32 joint
    Reservoir bottle, glass, clear, 2000 ml, with 29/32 joint
    BIBB3297/12
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 85.80