2-Fluoro-3-nitrophenol
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ACTIAS31676G1
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Fluoro-3-nitrophenol
Codice catalogo ACTIAS31676G1
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 179816-26-3
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:179816-26-3
- Formula:C₆H₄FNO₃
- Numero MDL:MFCD11042443
- Molecular Weight:157.1000 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g



