Phenoxyacetonitrile
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ACTIAS21875G25
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Phenoxyacetonitrile
Codice catalogo ACTIAS21875G25
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 3598-14-9
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:3598-14-9
- Formula:C₈H₇NO
- Numero MDL:MFCD00052017
- Molecular Weight:133.15 g/mol
- UN:3276
- ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g