7-Methoxy-2-tetralone
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo ACTIAS7022G5
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
7-Methoxy-2-tetralone
Codice catalogo ACTIAS7022G5
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 4133-34-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one, 3,4-Dihydro-7-methoxynaphthalen-2(1H)-one
- Numero CAS:4133-34-0
- Formula:C₁₁H₁₂O₂
- Numero MDL:MFCD00001730
- Molecular Weight:176.22 g/mol
- EINECS:223-954-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.