Destrano, M.W. ~ 6,000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Informazioni su questo articolo
CAS No.: 9004-54-0 Molecular Formula: (C6H10O5)n Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Merck Reference: 14,2948 MDL No.: MFCD00130935
- Numero CAS:9004-54-0
- Formula:(C₆H₁₀O₅)n
- Numero MDL:MFCD00130935
- IndexMerck:14,2948
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-677-5
4 varianti
Product Details & Documents
CAS No.: 9004-54-0 Molecular Formula: (C6H10O5)n Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Merck Reference: 14,2948 MDL No.: MFCD00130935
- Numero CAS:9004-54-0
- Formula:(C₆H₁₀O₅)n
- Numero MDL:MFCD00130935
- IndexMerck:14,2948
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:232-677-5
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice