Sodio carbonato, in granuli, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Nome del fornitore: Avantor
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:497-19-8
:
Formula:Na₂CO₃
Numero MDL:MFCD00003494
:105.99 g/mol
IndexMerck:14,08596
Punto di ebollizione:1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:854 °C
Densità:2.53 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:207-838-8
REACH:01-2119485498-19
:GHS07
Risultati dei test sulle specifiche
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:= 99.5 %
- Assay (Na₂CO₃) (dried basis)(by acidimetry):≥99.5 %
- Insoluble Matter:≤0.01 %
- Loss on Heating at 285°C:≤1.0 %
- Chloride (Cl):≤0.001 %
- Phosphate (PO₄):≤0.001 %
- Silica (SiO₂):≤0.005 %
- Sulfur Compounds (as SO₄):≤0.003 %
- Calcium (Ca):≤0.03 %
- Magnesium (Mg):≤0.005 %
- Potassium (K):≤0.005 %
- Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb):≤5 ppm
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤5 ppm
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together