Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Methyl-8-quinolinol
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Methyl-8-quinolinol
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
2-Methyl-8-quinolinol
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  8-Hydroxy-2-methylquinoline, 8-Hydroxyquinaldine, 2-Methyloxine
  • Numero CAS:826-81-3
  • Formula:C₁₀H₉NO
  • Numero MDL:MFCD00006765
  • Molecular Weight:159.19 g/mol
  • Punto di ebollizione:267 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:70…72 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:212-562-6
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource