Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
3-Chlorophenethyl bromide

3-Chlorophenethyl bromide

Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Chlorophenethyl bromide
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
3-Chlorophenethyl bromide

2 varianti

Product Details & Documents
Sinonimi:  3-Chlorophenethyl Bromide
  • Numero CAS:16799-05-6
  • Formula:C₈H₈BrCl
  • Numero MDL:MFCD04117465
  • Molecular Weight:219.51 g/mol
Product Family Options

Informazioni sul prodotto

  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g

    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g

    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..