2,6-Dinitrotoluene
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ACTIAS21470G100
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
2,6-Dinitrotoluene
Codice catalogo ACTIAS21470G100
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 606-20-2
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:606-20-2
- Formula:C₇H₆N₂O₄
- Numero MDL:MFCD00007158
- Molecular Weight:182.14 g/mol
- Punto di ebollizione:300 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:65,2 °C
- Densità:1,538 g/cm³ (15 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:210-106-0
- UN:3454
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g



