Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-Dinitroanilina
2,6-Dinitroanilina
Tossico
Salute
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2,6-Dinitroanilina
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
2,6-Dinitroanilina
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:606-22-4
  • Formula:C₆H₅N₃O₄
  • Numero MDL:MFCD00007148
  • Molecular Weight:183.12 g/mol
  • IndexMerck:13,03299
  • Punto di fusione:136 °C
  • Densità:1,629 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:210-108-1
  • UN:1596
  • ADR:6.1,II
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource