4-Methoxybenzonitrile
Bottiglia di vetro, 100 g
ACTIAS21932G100
Marketsource
: 4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
- :874-90-8
- :C₈H₇NO
- :MFCD00001818
- :133.15 g/mol
- :256 °C (1013 hPa)
- :57…60 °C
- :Ambiente
- :212-871-6
- :3439
- :6.1,III
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..