Orders LinkContactUsLinkComponent
4-Methoxybenzonitrile
4-Methoxybenzonitrile
Bottiglia di vetro, 100 g
  ACTIAS21932G100
Marketsource
4-Methoxybenzonitrile
  ACTIAS21932G100
Marketsource
 :  874-90-8
4-Methoxybenzonitrile
Bottiglia di vetro, 100 g
 :  874-90-8
1 * 100 g
 :  4-Cyanoanisol, Anisonitrile, p-Cyanoanisol, p-Methoxybenzonitrile
  •  :874-90-8
  •  :C₈H₇NO
  •  :MFCD00001818
  •  :133.15 g/mol
  •  :256 °C (1013 hPa)
  •  :57…60 °C
  •  :Ambiente
  •  :212-871-6
  •  :3439
  •  :6.1,III
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    100 g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..