Orders LinkContactUsLinkComponent
9,10-Diphenylanthracene
9,10-Diphenylanthracene
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
9,10-Diphenylanthracene
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
9,10-Diphenylanthracene
2 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:1499-10-1
  • Formula:C₂₆H₁₈
  • Numero MDL:MFCD00001253
  • Molecular Weight:330.43 g/mol
  • Punto di ebollizione:485 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:245 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:216-105-1
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource