Glicerina ≥99.5%, ultrapuro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:56-81-5
:
Formula:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Numero MDL:MFCD00004722
:92.09 g/mol
IndexMerck:14,4484
Punto di ebollizione:182 °C (20 mmHg)
Punto di fusione:18 °C
Densità:1.260
Punto di infiammabilità:160 °C (320 °F)
EINECS:200-289-5
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottomsds_ALFAJ64719
Scheda di sicurezza
Organic Building Blocks and Intermediates
Note applicative
Frequently Bought Together