Orders LinkContactUsLinkComponent
1,3-Dihydroxyacetone dimer
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Bottiglia di vetro, 5 g
Codice catalogo J60592.06
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Codice catalogo J60592.06
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  62147-49-3
1,3-Dihydroxyacetone dimer
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Bottiglia di vetro, 5 g
Numero CAS:  62147-49-3
Price
SFr. 58.40
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
CAS No.: 62147-49-3 Molecular Formula: C3H6O3 Formula Weight: 180.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to off-white Melting Point: 75-80° Merck Reference: 14,3182 MDL No.: MFCD00004670
Sinonimi:  2,5-Dihydroxy-1,4-dioxane-2,5-dimethanol
  • Numero CAS:62147-49-3
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Numero MDL:MFCD00051019
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • IndexMerck:14,3182
  • Punto di fusione:75…80 °C
  • Densità:1,52 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:202-494-5
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    5 g