Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Certificates
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
3 varianti
Product Details & Documents
  • Numero CAS:196081-71-7
  • Formula:C₇H₅BrO₂
  • Numero MDL:MFCD00092081
  • Molecular Weight:201.02 g/mol
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g
    Specifiche:
    Marketsource